Fontos dokumentumok
Z553875
Sigma-Aldrich
Aldrich® safety bubbler with SafetyBarb® hose connectors
capacity 15 mL , fill mark
Szinonimák:
bubblers, safety bubblers, scientific bubblers
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
kapacitás
15 mL , fill mark
Related Categories
Általános leírás
Built-in flash arrester bulb prevents backflow. Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)