Fontos dokumentumok
SYNA351410
Synthware distillation adapter
joint: ST/NS 14/10
Szinonimák:
Synthware A351410, adapter, sidearm adapter
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS14/10
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
A351410
Related Categories
Általános leírás
Synthware distillation side arm adapter with 14/10 joint. Supplied with one holed compression cap and one ViltonTM O-ring.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)