Fontos dokumentumok
Z413534
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-way adapter
joint: ST/NS 24/40
Szinonimák:
3 way adapter, glass adapter, glass adapters
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.35
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
Általános leírás
Side-arm is at 75° angle from bottom joint.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)