Z552682
Aldrich® Thermometer Adapter
straight, male joint: ST/NS 14/20, GL 14 thread
Összes fotó(2)
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.35
Javasolt termékek
Csatlakozó
male joint: ST/NS14/20
szerelvény
GL 14 thread
Általános leírás
Has PTFE faced silicone washer and open-top cap.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)