Z122408
Aldrich® three-way adapter
joint: ST/NS 14/20
Szinonimák:
3 way adapter, glass adapter, glass adapters
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.35
Javasolt termékek
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
Általános leírás
Side-arm is at 75° angle from bottom joint.
Egyéb megjegyzések
Replacement part for the Aldrich All-in-One Lab Glassware Kit.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)