Fontos dokumentumok
Z301108
Quickfit® expansion adapter
top female joint: ST/NS 24/29, bottom male joint: ST/NS 14/23
Szinonimák:
XA31
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.35
Csatlakozó
female joint: ST/NS top24/29
male joint: ST/NS bottom14/23
gyártó/kereskedő neve
Quickfit XA 31
elérhetőség
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Általános leírás
These adapters connect items with larger cone to a piece of glassware with a smaller size socket.
Jogi információk
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)