Fontos dokumentumok
Z290246
Supelco
Model 1000 oxygen trap
connections size 1/4 in.
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
NB.21
csatlakozások mérete
1/4 in.
alkalmazás(ok)
food and beverages
Általános leírás
High-pressure, nickel-plated steel cylinder filled with a high capacity oxygen adsorbent. Low initial cost and high capacity gives months of use and reduces down time. Exceptional efficiency typically results in less than 30 ppb oxygen at the outlet.
Oxygen traps protect the liquid phase in HPLC columns from oxidation, and are particularly useful for capillary columns.
Contains 500 g of adsorbent, capable of removing over 1 L of oxygen at standard temperature and pressure.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Vikash Kumar et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(46), 19909-19917 (2015-10-31)
Cu(II) complexes of N2O2 type ligands, L(1)H2 and L(2)H2 [L(1)H2 = 6,6'-(((pyridin-2-ylmethyl)azanediyl)bis(methylene))bis(2,4-di-tert-butylphenol); L(2)H2 = 2,4-di-tert-butyl-6-(((3-(tert-butyl)-2-hydroxy-5-methylbenzyl)(pyridin-2-yl-methyl)amino)methyl)phenol], have been synthesized. Addition of nitrogen dioxide (NO2) in THF solutions of the complexes resulted in the nitration at the 4-position of a coordinated equatorial