Fontos dokumentumok
BMSIPD960010BS
Sigma-Aldrich
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads
bead diam. 10 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NA.82
material
stainless steel
kiszerelés
pack of 500 g
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific IPD9600-10BS
gyöngy átm.
10 mm
kompatibilitás
25mL stainless steel grinding jars
Általános leírás
Pack of loose 10mm stainless steel grinding balls for use with tube homogenizers.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)