Fontos dokumentumok
Z276561
Sigma-Aldrich
Ace Hirsch filter funnel
capacity 170 mL, porosity 10-20 μm
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.43
pórusméret:
10-20 μm porosity
kapacitás:
170 mL
lemezátmérő:
30 mm
gyártó/kereskedő neve:
Ace Glass 718718
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 718718
kapacitás
170 mL
lemezátmérő
30 mm
pórusméret
10-20 μm porosity
Általános leírás
Funnels with glass-fiber frits are useful where it is necessary to wash the precipitation and redissolve with chemicals that would attack filter paper. Angle of funnel is 60°. Funnel with 1.0 to 1.6 μm frit is especially suited for removing Pd/C catalyst from reaction mixtures.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)