Fontos dokumentumok
SYNF650010C
Synthware Hirsch micro funnel
capacity 7 mL, disc O.D. 10 mm, stem O.D. 7 mm
Szinonimák:
Synthware F650010C, filter micro funnel
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.51
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
F650010C
kapacitás
7 mL
lemez külső átmérő
10 mm
lemezátmérő
10 mm
szár külső átmérő
7 mm
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)