Fontos dokumentumok
Z276537
Ace Hirsch filter funnel
capacity 25 mL, porosity 25-50 μm
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.43
pórusméret:
25-50 μm porosity
kapacitás:
25 mL
lemezátmérő:
20 mm
gyártó/kereskedő neve:
Ace Glass 718706
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 718706
kapacitás
25 mL
lemezátmérő
20 mm
pórusméret
25-50 μm porosity
Általános leírás
Funnels with glass-fiber frits are useful where it is necessary to wash the precipitation and redissolve with chemicals that would attack filter paper. Angle of funnel is 60°. Funnel with 1.0 to 1.6 μm frit is especially suited for removing Pd/C catalyst from reaction mixtures.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)