Fontos dokumentumok
SYNF740027
Synthware micro funnel
O.D. 27 mm
Szinonimák:
Synthware F740027, glass funnel
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.51
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
F740027
külső átmérő
27 mm
Általános leírás
Synthware micro funnel is designed for use with microscale applications. Its narrow neck allows for accurate pouring into small containers or tubes, minimizing spillage and ensuring efficient handling of samples. The glass material provides chemical resistance and visibility of the contents.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)