Fontos dokumentumok
Z250198
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
amber soda-lime glass bottle, capacity 250 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 24 ea
Szinonimák:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
(PTFE faced LDPE liner)
amber soda-lime glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
wide-mouth bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (45-400)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
with cap
with cap
kiszerelés
case of 24 ea
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® W216948
kapacitás
250 mL
átmérő × Ma
66 mm × 119 mm
Jogi információk
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)