DWKW224604
WHEATON® amber sample vial with PTFE faced rubber lined cap packed in partitioned tray
glass, tube capacity (20 mL), screw cap
Szinonimák:
Sample Vial, W224604
About This Item
Javasolt termékek
material
amber borosilicate glass tube
flat bottom
glass
solid black phenolic cap
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
with cap
kiszerelés
case of 72 ea
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® W224604
cső kapacitás
(20 mL)
cső átmérő
(28 mm)
szerelvény
neck (External Thread)
Általános leírás
- Amber vials are manufactured from Wheaton 320 glass that conforms to USP Type I requirements to protect light-sensitive samples.
- Screw caps are attached to vials.
- It is suggested to use rubber lined caps for aqueous samples, and PTFE faced rubber lined caps for organic samples.
- Vials and caps are autoclavable.
- 2 mL vials fit the M-T Vial File, 228778.
- 4 mL vials fit the M-T Vial File, 228780.
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)