Fontos dokumentumok
DWKW216951
Wheaton wide-mouth bottle
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (30 mL), PE liner
Szinonimák:
W216951
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
PE liner
PVC liner
phenolic cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
Jellemzők
with cap
with cap
kiszerelés
case of 24 ea
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® W216951
palackátmérő × Ma × Sz
(37 mm) (65 mm) (402 mm)
kapacitás
(30 mL)
szerelvény
28-400 neck
28-400
Tulajdonságok és előnyök
• Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders• Easy removal of contents• HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification• Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)• Amber, USP Type III soda-lime glass
Jogi információk
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)