Z250201
Wheaton wide-mouth bottle
amber soda-lime glass bottle, capacity 500 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 12 ea
Szinonimák:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
About This Item
Javasolt termékek
material
(PTFE faced LDPE liner)
amber soda-lime glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
wide-mouth bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (53-400)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
with cap
with cap
kiszerelés
case of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® W216949
kapacitás
500 mL
átmérő × Ma
80 mm × 146 mm
Általános leírás
- Wheaton wide-mouth bottle is manufactured from type III soda-lime glass.
- Amber-colored bottles are best suited for storing and transporting light-sensitive samples or dry powders.
- A wide-mouth design facilitates easy access to samples.
- Ideal for general, small to large volume storage.
- Includes a tamper-evident seal for sample protection.
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)