Fontos dokumentumok
Z156485
Sigma-Aldrich
O-ring set
Viton®
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.35
material
Viton®
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass
Általános leírás
500 O-rings in a storage box. Thirty sizes ranging from: 1/8 I.D. × 1/4 in. O.D. up to 1 3/4 I.D. × 2 1/8 in. O.D. Use nitrile for economical sealing, Viton® for thermal or chemical resistance.
Jogi információk
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)