Fontos dokumentumok
HS14522
Aluminium weighing dish
D × H 101 mm × 12 mm , large
About This Item
UNSPSC kód:
41121812
NACRES:
NB.35
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS14522
Mé × Ma
101 mm × 12 mm , large
Általános leírás
Designed for moisture determination balances.
  • Weigh dishes are FDA/food-grade compliant
  • Disposable
  • Slightly tapered walls for stacking
  • Pack of 50
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)