Fontos dokumentumok
W3001
Plastic square weighing boats
size 135 mm × 135 mm × 20 mm
Szinonimák:
Disposable Weighing Boats, Plastic Weighing Dishes
About This Item
UNSPSC kód:
41121812
NACRES:
NB.71
material
polystyrene
kiszerelés
case of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
Edény H × Sz
135 mm × 135 mm
méret
135 mm × 135 mm × 20 mm
Általános leírás
Can be used for liquid or solid samples. The smooth rounded sidewall surface allows easy removal of samples.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)