Fontos dokumentumok
Z215309
PTFE centrifugal stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41103800
NACRES:
NB.72
material
PTFE
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Cowie 005.465.2
Hosszúság
650 mm
lapátátmérő
70 mm
tengely átmérő
9.5 mm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)