Fontos dokumentumok
BMSIPS2050PT3
Sigma-Aldrich
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
flat paddle with holes, PTFE-coated
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific IPS2050-P-T3
átmérő × H
68 mm × 350 mm
Általános leírás
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
Useful for gentle, mid to low speed mixing, this PTFE coated flat propeller has 3 holes.
Alkalmazás
stirring, mixing
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)