Z190543
Liquid scintillation vials (with screw cap attached)
urethane foam-filled high-density polyethylene cap, liner (Poly-Seal cone), pkg of 500 ea
Szinonimák:
Scintillation Counting Vials
About This Item
Javasolt termékek
material
clear glass vial
liner (Poly-Seal cone)
urethane foam-filled high-density polyethylene cap
Jellemzők
closure type screw top vial
closure type white polyethylene cap
kiszerelés
pkg of 500 ea
méret
28 mm × 61 mm
térfogat
20 mL
szerelvény
thread for 22-400
Általános leírás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)