Fontos dokumentumok
DWK986548
WHEATON® liquid scintillation vial with attached LDPE lined urea cap, glass
lips on vial translucent borosilicate glass bottle, capacity (20 mL), screw cap
Szinonimák:
986548, Scintillation vial
About This Item
Javasolt termékek
material
lips on vial translucent borosilicate glass bottle
low-density polyethylene liner
white cap
Jellemzők
with cap
kiszerelés
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® 986548
palackátmérő × Ma × Sz
(28 mm) (61 mm) (302 mm)
kapacitás
(20 mL)
szerelvény
22-400 neck
22-400
Általános leírás
- 20 mL size
- Made from Wheaton 180 low potassium borosilicate glass
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
- Available with cap attached, caps packed separately or without cap
- Dimensions (OD x H): 28 mm x 61 mm (with cap attached)
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)