Vissza
Liquid scintillation vials (with screw cap attached)
Products
Termékkategória
vials (4)
Márka
Sigma-Aldrich (3)
Supelco (1)
Térfogat (ml)
Záródás típus
Szín
Fiolaüveg anyaga
Fiolaüveg színe
Termékek szűrése
Showing 1-4 of 4
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
Z190527
Liquid scintillation vials (with screw cap attached),
polypropylene cap, foamed PE liner, pkg of 500 ea
Több
Árazás megtekintése
Z190535
Liquid scintillation vials (with screw cap attached),
white polypropylene cap, metal foil liner, pkg of 500 ea
Több
Árazás megtekintése
Z190519
Liquid scintillation vials (with screw cap attached),
urethane foam-filled high-density polyethylene cap, metal foil liner, pkg of 500 ea
Több
Árazás megtekintése
Z190543
Liquid scintillation vials (with screw cap attached),
urethane foam-filled high-density polyethylene cap, liner (Poly-Seal cone), pkg of 500 ea