Fontos dokumentumok
Z186740
Gas bag
capacity, 1 gal
Szinonimák:
gas collection bag, gas collection vessel, gas sampling equipment
About This Item
UNSPSC kód:
24111500
NACRES:
NB.51
Jellemzők
capacity 1 gal
kiszerelés
pack of 1 ea
Általános leírás
Gas bags made of heavy natural rubber are suitable for collecting and storing large samples of gases. They are commonly used with PVC stopcocks such as Z186767.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)