Fontos dokumentumok
Z279145
Sigma-Aldrich
FEP gas sampling bag
septum, capacity, 0.5 L
Szinonimák:
Saint Gobain D1075005
About This Item
UNSPSC kód:
24111500
NACRES:
NB.51
Jellemzők
capacity 0.5 L
kiszerelés
pack of 1 ea
H × Sz
6 in. × 6 in.
szerelvény
septum
Általános leírás
  • Chemically resistant
  • Flexible
  • Will not contaminate sample
Reusable 5 mil thick bags made from FEP fluoropolymer film offer an inert environment for corrosive gases. Available with either a nickel-plated brass on/off valve that accepts 1/4 in. I.D. tubing or with a PTFE/silicone septum in a PP housing for use with a syringe needle.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)