Fontos dokumentumok
Z186759
PVC stopcock
L 60 mm, bore 4 mm, connections O.D. 6 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.51
kiszerelés
pack of 1 ea
Hosszúság
60 mm
furat
4 mm
csatlakozások külső átmérő
6 mm
Általános leírás
PVC stopcock for use with for 6 mm (1/4") tubing.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)