Fontos dokumentumok
Z186767
PVC stopcock
L 70 mm, bore 5 mm, connections O.D. 13 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.51
kiszerelés
pack of 1 ea
Hosszúság
70 mm
furat
5 mm
csatlakozások külső átmérő
13 mm
Általános leírás
PVC stopcock for use with for 13 mm (1/2") tubing.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)