Fontos dokumentumok
Z279099
Sigma-Aldrich
Tedlar® gas sampling bag
on/off, capacity, 3.8 L
Szinonimák:
Saint Gobain D1075011
About This Item
UNSPSC kód:
24111500
NACRES:
NB.51
Jellemzők
capacity 3.8 L
kiszerelés
pack of 1 ea
H × Sz
12 in. × 12 in.
szerelvény
on/off
Általános leírás
  • EPA cited
  • Flexible
  • Will not contaminate sample
Reusable 2 mil thick bags made of Tedlar® PVDF fluoropolymer film for sampling gases. Available with either a nickel-plated brass on/off valve that accepts 1/4 in. I.D. tubing or with a PTFE/silicone septum in a PP housing for use with a syringe needle.
Applications include sampling: carbon monoxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, radon, and mercaptans.
Jogi információk
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)