Fontos dokumentumok
Z186732
Gas expansion bag
capacity ~242 mL
Szinonimák:
expansion vessel, gas pipette protection
About This Item
UNSPSC kód:
24111500
NACRES:
NB.51
material
rubber
kiszerelés
pack of 1 ea
parameter
6 psi max. pressure
kapacitás
~242 mL
tömlő belső átmérő × külső átmérő
6 mm × 11 mm
Általános leírás
Attaches to top of expansion compartment of gas pipettes to protect solutions from atmosphere. 4 × 2 in. natural-rubber bag with 24 in. flexible tubing.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)