30284-U
Tedlar® SCV Gas Sampling Bag
0.6L w/Thermogreen® LB-2 Septa
Szinonimák:
Tedlar® Gas Sampling Bag
About This Item
Javasolt termékek
product name
0.6L Tedlar® SCV Gas Sampling Bag w/Thermogreen® LB-2 Septa,
material
Tedlar® PVDF film
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
leírás
Screw Cap Valve (SCV)
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
kiszerelés
pkg of 10 bags
technika/technikák
whole air sampling: suitable
maximum térfogat × Sz × H
0.6 L × 6 in. × 6 in.
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Általános leírás
Jogi információk
levegőmintavételi eszköz
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)