Fontos dokumentumok
Z154253
Sigma-Aldrich
Aldrich® double-chamber vacuum trap
W × H 97 mm × 250 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
Sz × Ma
97 mm × 250 mm
Általános leírás
Inlet and outlet have serrated fittings, 14 to 16 mm. Can be used in a 2 L Dewar flask.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)