Fontos dokumentumok
Z108340
Leather gloves
size L
About This Item
UNSPSC kód:
46181504
NACRES:
NB.35
material
brown gloves
leather
méret
L
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
latex free
powder-free
reusable
kiszerelés
pack of 1 pair
Általános leírás
Constructed of specially treated leather that stays supple even at temperature extremes of -70 to 150°C. Remarkably durable, moisture, heat, and flame resistant. Provided with an elastic cinch for a no-slip fit.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)