Fontos dokumentumok
SYNV415045
Synthware vacuum trap complete
joint: ST/NS 35/20
Szinonimák:
Synthware V415045
About This Item
UNSPSC kód:
40161501
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS35/20
gyártó/kereskedő neve
V415045
Általános leírás
For use with vacuum manifolds having 35/20 socket joints. Please order tubing adapters and ball joint clamp separately.
Accessories:
SYNV175037 Top tubing adapter
SYNV175038 Middle tubing adapter
SYNV175039 Bottom tubing adapter
Z154075 Clamp for 35/20 ball joint
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)