Fontos dokumentumok
29832-U
SLB®-IL60i Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
Szinonimák:
GC column, SLB-IL60, ionic liquid
About This Item
Javasolt termékek
material
fused silica
Minőségi szint
parameter
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Béta-érték
313
df
0.20 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
30 m × 0.25 mm
mátrix aktív csoport
Non-bonded; 1,12-di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
oszloptípus
capillary polar
Általános leírás
USP Code: None
Phase: Non-bonded; 1,12-di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Temp. Limits: 35 °C to 280 °C (isothermal or programmed)
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
IFRA method introduces new CRMs for allergenic fragrances, analyzed by GC with ionic liquid capillary column for selectivity.
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
Az ionos folyadék kapilláris GC-oszlopok fokozzák a poláris analitok inertitását, és a kromatográfia kihívásaira jobb állófázisokkal válaszolnak.