Fontos dokumentumok
SYNV381512
Synthware vacuum trap with #15 o-ring joint and high vacuum valve
body O.D. 57 mm, body L 300 mm
Szinonimák:
Synthware V381512
About This Item
UNSPSC kód:
40161501
NACRES:
NB.51
gyártó/kereskedő neve
V381512
test H
300 mm
test külső átmérő
57 mm
Általános leírás
Synthware vacuum trap features a two-piece design with a 0-12 mm high vacuum valve as the shut-off. Connection is made via a 57 mm O-ring flat flange and a #331 Viton® O-ring.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)