Fontos dokumentumok
Z137391
ACE mini-blade
fits shaft o.d., 6 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41103800
NACRES:
NB.72
material
PTFE
Jellemzők
fits shaft o.d. 6 mm
for flask size 50 ‑ 250 mL
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 9542-20
Átmérő
64 mm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)