Fontos dokumentumok
HS20629B
Dropper Vial Bulb
blue, capacity 3 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
material
blue
blue silicone
kiszerelés
pack of 24 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS20629B
H × külső átmérő × átmérő
41 mm × 17.8 mm × 6.5 mm, (hole diam)
kapacitás
3 mL
Általános leírás
The silicone rubber dropper vial bulb is designed for use with Pasteur pipets, small pipets, and medicine droppers.
Tulajdonságok és előnyök
Made of silicone rubber
3 mL volume, 1.6 in L x 0.7 in outer dia. x 0.3 in hole dia. (41 mm L x 17.8 mm OD x 6.5 mm hole dia.) Designed for use with Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)