Fontos dokumentumok
Z628018
Pasteur pipettes
long capillary tip, approx 2 mL withdraw volume, soda-lime glass
Szinonimák:
Automatic pipettes
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
eCl@ss:
32079210
NACRES:
NB.01
Anyagok
soda-lime glass
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
kiszerelés
pack of 1000 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 747720
BRAND
Sigma-Aldrich 747720
kapacitás
2 mL
~2 mL
csúcs H × belső átmérő × külső átmérő
120 mm × 1.0 mm × 7 mm
Általános leírás
Soda-lime-glass (ISO 7712). Long drawn-out capillary tip. Suction end with constriction for a cotton plug.
Egyéb megjegyzések
BR747720 (India)
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)