Z119679
Cochranes molecular models
organic/inorganic, minit, single kit with booklet
Szinonimák:
chemistry model sets, molecular model sets
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
Jellemzők
no. of atoms 240
no. of bonds 220
gyártó/kereskedő neve
Cochranes 0073
Általános leírás
Please see Technical Information Bulletin AL-183 for a listing of these items, available on our website at sigma-aldrich.com
ATOMS:
- 1-prong: Hydrogen, white (50), Nitrogen, blue (10), Oxygen, red (10), Fluorine, light green (10), Sulfur, yellow (2), Chlorine, green (15)
- 2-prong linear: Carbon, black (10), Nitrogen, blue (2)
- 2-prong 100°: Sulfur, yellow (10)
- 2-prong 110°: Oxygen, red (25)
- 3-prong 120°: Carbon, black (20), Nitrogen, blue (6)
- 4-prong tetrahedral: Carbon, black (30), Nitrogen, blue (10), Oxygen, red (10), Phosphorous, purple (5), Sulfur, yellow (5), Metal, silver (2)
- 6-prong octahedral: Carbon, black (2), Sulfur, yellow (1), Metal, silver (2)
- 5-prong trigonal bipyramid: Carbon, black (6), Nitrogen, blue (1), Oxygen, red (1), Phosphorous, purple (1)
- W pegs (8)
BONDS:
- Straw, green, 2.5 cm (80)
- Straw, green, 2 cm (20)
- Straw, green, 1.5 cm (80)
- Straw, red, 3 cm (12)
- Straw, red, 2 cm (12)
- Straw, mixed set/26 (1)
- St v flexible white, 5 cm (4)
- St v flexible white, 2.5 cm (6)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Használja praktikus VSEPR-táblázatunkat a molekulák és ionok 3D-s geometriai VSEPR-formáinak megkereséséhez, valamint a VSEPR-elmélet és -formák megismeréséhez.
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.