Z153176
Cochranes molecular models
minit, biochemistry, single kit with booklet
Szinonimák:
chemistry model sets, molecular model sets
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
Jellemzők
no. of atoms 255
no. of bonds 220
gyártó/kereskedő neve
Cochranes 0075
Általános leírás
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 A), Minit
ATOMS:
- 1-prong: Hydrogen, white (75), Oxygen, red (10), Sulfur, yellow (2), Chlorine, green (2)
- 2-prong linear: Hydrogen, white (10), Oxygen, red (10)
- 2-prong 100°: Sulfur, yellow (2)
- 2-prong 110°: Nitrogen, blue (2), Oxygen, red (25)
- 2-prong 120°: Nitrogen, blue (5)
- 3-prong 108°, 120°, 132°: Carbon, black (5)
- 3-prong 108°, 126°, 126°: Carbon, black (5)
- 3-prong 114°, 123°, 123°: Carbon, black (20), Nitrogen, blue (22)
- 3-prong 120°: Carbon, black (20), Nitrogen, blue (10)
- 4-prong tetrahedral: Carbon, black (30), Nitrogen, blue (2), Phosphorous, purple (5), Metal, silver (1)
- 6-prong octahedral: Iron, grey (1)
BONDS:
- Straw, green, 2.5 cm (40)
- Straw, green, 2 cm (80)
- Straw, green, 1.5 cm (80)
- Straw, white, 3.5 cm (20)
- Straw, mixed set/26 (1)
- St v flexible white, 2.5 cm (3)
Please see Technical Information Bulletin AL-183 for a listing of these items, available on our website at sigma-aldrich.com
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Használja praktikus VSEPR-táblázatunkat a molekulák és ionok 3D-s geometriai VSEPR-formáinak megkereséséhez, valamint a VSEPR-elmélet és -formák megismeréséhez.
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.