Merck
Z245852
Cochranes molecular models
minit, DNA, single kit with booklet
Szinonimák:
chemistry model sets, molecular model sets
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
60104506
NACRES:
NB.17
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
leírás
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
Jellemzők
no. of atoms 880
no. of bonds> 1,200
gyártó/kereskedő neve
Cochranes 0095
Ma × Sz
1 m × 30 cm
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
An extensive model system offering 15 atomic bonding configurations in 12 colors of plastic atoms. The carbon atom is represented in nine configurations: linear, trigonal (in five angle variations), tetrahedral, octahedral, trigonal-bipyramidal. Models come in two sizes: Orbit and Minit. Spare atom centers and bonding tubes are available for all model kits.
Please see Technical Information Bulletin AL-183 for a listing of these items, available on our website at sigma-aldrich.com
Use this cost-effective set to create an impressive display and teaching model. The built Minit Proview model shows the DNA double helix with up to 15 base pair layers and illustrates more than one turn of the double helix. Every atom is shown, colour-coded, with the correct bonding angles.
Groups can make up the subassemblies: Thymine-Adenine; Cytosine-Guanine, sugar rings and phosphate groups which can then be brought together to make the finished model. The model hangs between two plates from clear strings and comes with comprehensive instructions and a worksheet examining the structure of DNA and the mechanism of transcription.
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 A), Minit.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Használja praktikus VSEPR-táblázatunkat a molekulák és ionok 3D-s geometriai VSEPR-formáinak megkereséséhez, valamint a VSEPR-elmélet és -formák megismeréséhez.
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.