Z153168
Cochranes molecular models
minit, lattices, single kit with booklet
Szinonimák:
chemistry model sets, molecular model sets
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
Jellemzők
no. of atoms 270
no. of bonds 210
gyártó/kereskedő neve
Cochranes 0074
Általános leírás
Please see Technical Information Bulletin AL-183 for a listing of these items, available on our website at sigma-aldrich.com
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1A), Minit
ATOMS:
- 2-prong linear: Hydrogen, white (25)
- 3-prong 120°: Carbon, black (30), Oxygen, red (30)
- 4-prong tetrahedral: Carbon, black (35), Oxygen, red (15), Sulfur, yellow (20), Halogen, green (10), Metal, silver (25)
- 6-prong octahedral: Halogen, green (5), Metal, silver (15)
- 8-prong cubic: Halogen, green (5), Metal, silver (20)
- 12-prong: metal, silver (20)
BONDS:
- Straw, green, 2.5 cm (80)
- Straw, green, 1.5 cm (40)
- Straw, white, 10 cm (10)
- Straw, white, 3.5 cm (20)
- Straw, mixed set/26 (1)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Használja praktikus VSEPR-táblázatunkat a molekulák és ionok 3D-s geometriai VSEPR-formáinak megkereséséhez, valamint a VSEPR-elmélet és -formák megismeréséhez.
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.