Z184780
Cochranes molecular models
orbit, lattices
Szinonimák:
chemistry model sets, molecular model sets
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
Jellemzők
no. of atoms 270
no. of bonds 220
gyártó/kereskedő neve
Cochranes 0028
Általános leírás
Please see Technical Information Bulletin AL-183 for a listing of these items, available on our website at sigma-aldrich.com
Scale 3 cm = 0.1 nanometer (1 A), Orbit
ATOMS:
- 2-prong linear: Hydrogen, white (24)
- 3-prong 120°: Carbon, black (37), Oxygen, red (25)
- 4-prong tetrahedral: Carbon, black (31), Oxygen, red (13), Sulfur, yellow (26), Halogen, green (10), Metal, silver (21)
- 6-prong octahedral: Halogen, green (15), Metal, silver (15)
- 8-prong cubic: Halogen, green (5), Metal, silver (19)
- 12-prong: Metal, silver (21)
BONDS:
- Extra-thick, light grey, 3.5 cm (100)
- Extra-thick, light grey, 2 cm (50)
- Rigid white, 10 cm (15)
- Rigid white, 5 cm (15)
- Rigid white, 3.5 cm (30)
- Rigid mixed, 10 cm (1)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Használja praktikus VSEPR-táblázatunkat a molekulák és ionok 3D-s geometriai VSEPR-formáinak megkereséséhez, valamint a VSEPR-elmélet és -formák megismeréséhez.
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.