Z184772
Cochranes molecular models
orbit, basic structural chemistry
Szinonimák:
chemistry model sets, molecular model sets
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
Jellemzők
no. of atoms 290
no. of bonds 190
gyártó/kereskedő neve
Cochranes 0026
Általános leírás
Scale: 3 cm = 0.1 nanometer (1 A), Orbit
ATOMS:
- 1-prong: Hydrogen, white (91), Oxygen, red (5), Chlorine, green (4)
- 2-prong linear: Hydrogen, white (25)
- 2-prong 100°: Sulfur, yellow (9)
- 2-prong 110°: Oxygen, red (10)
- 3-prong 120°: Carbon, black (25), Nitrogen, blue (2)
- 4-prong tetrahedral: Carbon, black (50), Nitrogen, blue (4), Oxygen, red (20), Sulfur, yellow (2)
- 6-prong octahedral: Halogen, green (15), Metal, silver (15)
- 12-prong: Metal, silver (13), Orbit rigid mixed 10cm straws (1)
BONDS:
- Extra-thick, light grey, 3 cm (150)
- Rigid white, 5 cm (30)
- Very flexible white, 5 cm (4)
Please see Technical Information Bulletin AL-183 for a listing of these items, available on our website at sigma-aldrich.com
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Használja praktikus VSEPR-táblázatunkat a molekulák és ionok 3D-s geometriai VSEPR-formáinak megkereséséhez, valamint a VSEPR-elmélet és -formák megismeréséhez.
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.