Z119687
Cochranes molecular models
organic/inorganic, minit, classroom set with 5 texts
Szinonimák:
chemistry model sets, molecular model sets
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
Jellemzők
no. of atoms 1,390
no. of bonds 1,700
gyártó/kereskedő neve
Cochranes 0076
Általános leírás
Please see Technical Information Bulletin AL-183 for a listing of these items, available on our website at sigma-aldrich.com
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 A), Minit
ATOMS:
- 1-prong: Hydrogen, white (250), Nitrogen, blue (50), Oxygen, red (50), Fluorine, light green (50), Sulfur, yellow (20), Chlorine, green (90)
- 2-prong linear: Carbon, black (50), Nitrogen, blue (20)
- 2-prong 100°: Sulfur, yellow (50)
- 2-prong 110°: Oxygen, red (125)
- 3-prong 120°: Carbon, black (100), Nitrogen, blue (30)
- 4-prong tetrahedral: Carbon, black (200), Nitrogen, blue (50), Oxygen, red (50), Phosphorous, purple (25), Sulfur, yellow (25), Metal, silver (20)
- 6-prong octahedral: Carbon, black (20), Sulfur, yellow (10), Metal, silver (20)
- 5-prong trigonal bipyramid: Carbon, black (50), Nitrogen, blue (10), Oxygen, red (15), Phosphorous, purple (10)
- W pegs (50)
BONDS:
- Straw, green, 2.5 cm (960)
- Straw, green, 2 cm (240)
- Straw, green, 1.5 cm (320)
- Straw, red, 3 cm (96)
- Straw, red, 2 cm (96)
- Straw, mixed set/26 (5)
- St v flexible white, 5 cm (20)
- St v flexible white, 2.5 cm (30)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Használja praktikus VSEPR-táblázatunkat a molekulák és ionok 3D-s geometriai VSEPR-formáinak megkereséséhez, valamint a VSEPR-elmélet és -formák megismeréséhez.
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.