Fontos dokumentumok
Z174955
Conical reaction vial
capacity 3 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 9591-16
kapacitás
3 mL
Általános leírás
Thin-wall with threaded outer 14/10 joint, cap with hole, PTFE-faced silicone rubber septum, and FETFE® O-ring.
The product does NOT have the side arm opening. It is the product shown on the left of the photo.
Jogi információk
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)