Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
Z107565
Sigma-Aldrich
Aldrich® low form dewar flask
capacity 550 mL, cylindrical, inside depth 9 cm
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
Csatlakozó
Joints neck (105)
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
belső átmérő
10 1/2 cm
kapacitás
550 mL
belső mélység
9 cm
Általános leírás
Aldrich low form dewar flask can be used in reactions requiring low temperatures and magnetic stirring. It has a shallow design in hemispherical or cylindrical (semi-flat bottom) configurations. The dewar flask is made of borosilicate glass with protective outer aluminum housing.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)