Fontos dokumentumok
Z511560
Sigma-Aldrich
Aldrich® cylindrical narrow-mouth Dewar flask
capacity 440 mL, aluminum, extended aluminum base
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
narrow-mouth
Csatlakozó
Joints neck (33)
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
Mélység
19.5 cm
Dewar belső átmérő
6.1 cm
kapacitás
440 mL
nyak belső átmérő
3.3 cm
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)