Fontos dokumentumok
SYNF241000
Synthware Dewar flask, hemispherical low form
I.D. × O.D. 10 cm × 14.3 cm, fits 1000 mL flasks
Szinonimák:
Synthware F241000
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.51
material
aluminum flask
Csatlakozó
Joints neck (143)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F241000
belső átmérő × külső átmérő
10 cm × 14.3 cm
belső átmérő × mélység
14.3 cm × 10 cm
lombikkapacitás
1000 mL
Általános leírás
Flask size shown is the maximum capacity flask that will fit inside the Dewar. With aluminum housing to transfer magnetic field.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)